Learn More
Thermo Scientific™ Agar R2A
Descripción
Cuente las bacterias heterotróficas de las muestras de agua potable con agar R2A Thermo Scientific™ Oxoid™ listo para su uso. Este medio reducido nutricionalmente se ha diseñado especialmente para mejorar la recuperación de bacterias con estrés y dañadas por el cloro de muestras de agua tratada.
Utilice agar R2A para el examen microbiológico del agua potable.
- Este agar ayuda a la recuperación de bacterias con estrés y lesiones, lo que ofrece un recuento de colonias más realista en comparación con los medios tradicionales.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
Los métodos estándar de recuento de bacterias heterotróficas en agua se emplean de forma habitual en medios nutricionalmente ricos, como el agar para recuento en placa, con incubación a 35 °C1. Los microorganismos aislados en estas condiciones pueden representar solo un pequeño porcentaje de las bacterias presentes en la muestra2.
El agar R2A desarrollado por Reasoner y Geldreich2 es un medio nutricionalmente reducido. Se demostró que el uso de este medio y la incubación durante más tiempo a temperaturas más bajas mejoró la recuperación de las bacterias estresadas y dañadas por el cloro de las aguas tratadas, lo que dio lugar a recuentos bacterianos más altos y realistas.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Color blanco ostra, transparente |
| Contenido y almacenamiento | De 6 °C a 12 °C |
| Descripción | Agar R2A |
| Formato | Placa de 90mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 22 g ± 5 % |
| Tipo de empaquetado | Embolsado en línea, una sola capa |
| Cantidad | 10/paq. |