Learn More
Grant Instruments™ Baño circulante refrigerado Grant Optima™ serie TC120 R.
Descripción
- Opciones de 20 l (R4R), 12 l (R5) o 5 l (R2)
- Intervalo de temperatura: De –20 a 100 °C
- Estabilidad: ±0,05 ºC
- Pantalla LED nítida y brillante de 4 dígitos
- Drenaje delantero con válvula sin derrames
- Segura: termostato de protección frente a congelación del agua e interruptor de alta presión de 27 bar
- 3 programas predefinidos
- Calibración del usuario de 2 puntos
- Función de calibración del usuario para una precisión óptima en el funcionamiento requerido temperatura
- Baja protección de líquidos y desconexión por exceso de temperatura
- Bomba integrada para la circulación externa
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Certificaciones/conformidad | DIN 12876 |
| Caudal | 16 l/min |
| Intervalo de temperatura | De -25 °C a +100 °C |
| Pantalla | LED de 4 dígitos |
| Presión máxima | 210 mbar |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Área de trabajo | 230 x 305 mm |
| Peso (métrico) | 37,8 kg |
| Tensión | 120/230 V |