Learn More
Invitrogen™ R-Phycoerythrin, Pyridyldisulfide Derivative
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Descripción
El disulfuro de piridil derivado de la R-ficoeritrina (R-PE) puede reaccionar directamente con anticuerpos tiolados, enzimas y otras biomoléculas para formar un enlace disulfuro.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 2 mg/mL |
| Cantidad | 1 mL |
| Tipo de producto | Derivado de piridildisulfuro de R-ficoeritrina |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el refrigerador (2–8°C) y proteger de la luz. |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |