Learn More
(R)-N-BOC-prolinal, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10493345 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10493345 5 g Frasco de vidrio 5 g
10550934 1 g Frasco de vidrio 1 g
2 options
Código de producto. 10493345
Marca: Thermo Scientific Acros 376230050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 73365-02-3 | C10H17NO3 | 199.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73365-02-3
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Número MDL MFCD01321389
Clave InChI YDBPZCVWPFMBDH-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo n-boc-d-prolinal, n-tert-butoxycarbonyl-d-prolinal, r-tert-butyl 2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, boc-d-prolinal, tert-butyl 2r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, 1-pyrrolidinecarboxylic acid, 2-formyl-, 1,1-dimethylethyl ester, 2r, tert-butyl r-2-formylpyrrolidine-1-carboxylate, r-n-boc-prolinal, pubchem15956
PubChem CID 7009153
Nombre IUPAC Tert-butil (2R)-2-formilpirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-BOC-Prolinal
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
NMR 97.0% min.
Intervalo de porcentaje de ensayo 97+%
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4600 to 1.4650 (20°C, 589nm)
Rotación específica +90° to +102° (20°C, 589nm) (c=1, CHCl3)
Densidad 1.059g/mL
Condición de rotación específica +91.50° (20°C C=1,chloroform)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.25
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-N-BOC-Prolinal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.