Learn More
(R)-N-Acetil-α-alilglicina, 98 %, 98 % EE, ACROS Organics™
Código de producto. 11995521 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
11995521 100 mg 100 miligramos
11905531 500 mg 500 miligramos
2 options
Código de producto. 11995521
Marca: Thermo Scientific Acros 441181000
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 121786-40-1
Fórmula molecular C7H11NO3
Peso molecular (g/mol) 157.17
Clave InChI QTNLDKHXFVSKCF-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo 2r-2-acetamidopent-4-enoic acid, ambotzaaa1953, r-n-acetyl-alpha-allylglycine ee, r, ?-2-acetylamino-4-pentenoic acid, rac-2r-2-acetamidopent-4-enoic acid, r-n-alpha-acetyl-allylglycineee
PubChem CID 41097732
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-acetamidopent-4-enoico
SMILES CC(=O)NC(CC=C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-N-Acetyl-α-allylglycine
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 101°C to 106°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Cantidad 100 mg
Rotación específica -8.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.17
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (R)-N-Acetyl-alpha-allylglycine