Learn More
(R)-α-Metiltirosina, 98 %, 98 % EE, ACROS Organics™
Código de producto. 11905441 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
11905441 250 mg 250 miligramos
11975431 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11905441
Marca: Thermo Scientific Acros 441242500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 672-86-6
Fórmula molecular C10H13NO3
Peso molecular (g/mol) 195.22
Clave InChI NHTGHBARYWONDQ-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo r-alpha-methyltyrosine, alpha-methyl-d-tyr, r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, 2r-2-amino-3-4-hydroxyphenyl-2-methylpropanoic acid, alpha-methyl-d-tyrosine, metirosinum inn-latin, metirosina inn-spanish, l-tyrosine, alpha-methyl-,-, d +-metyrosine, metyrosine usan
PubChem CID 12650
Nombre IUPAC ácido (2R)-2-amino-3-(4-hidroxifenil)-2-metilpropanoico
SMILES CC(CC1=CC=C(C=C1)O)(C(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-α-Methyltyrosine
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >211°C
Color Blanco a amarillo
Exceso enantiomérico 98.0% min.
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Rotación específica -18
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.22
Porcentaje de pureza 98%,98% ee
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • (R)-alpha-Methyltyrosine