Learn More
(R)-Lansoprazole, MedChemExpress
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
Descripción
(R)-Lansoprazole is the R enantiomer of Lansoprazole, Lansoprazole (AG 1749) is an orally active proton pump inhibitor which prevents the stomach from producing acid. Lansoprazole (AG 1749) is a potent brain penetrant neutral sphingomyelinase (N-SMase) inhibitor (exosome inhibitor).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (R)-Lansoprazole |
| CAS | 138530-94-6 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H14F3N3O2S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Dexlansoprazole |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (270.74 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.27 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=[S@@](C1=NC2=CC=CC=C2N1)CC3=NC=CC(OCC(F)(F)F)=C3C |
| Peso molecular (g/mol) | 369.36 |
| Mostrar más |
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.