Learn More
(R)-(-)-JQ1 Enantiomer, MedChemExpress
Código de producto. 16455498
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16455498 10 mg 10 miligramos
16498207 5 mg 5 miligramos
16466076 100 mg 100 miligramos
16411677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16455498 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13030A
MedChemExpress (R)-(-)-JQ1 Enantiomer is the stereoisomer of (+)-JQ1. (+)-JQ1 potently decreases expression of both BRD4 target genes, whereas (R)-(-)-JQ1 Enantiomer has no effect.
(R)-(-)-JQ1 Enantiomer is the stereoisomer of (+)-JQ1. (+)-JQ1 potently decreases expression of both BRD4 target genes, whereas (R)-(-)-JQ1 Enantiomer has no effect.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-JQ1 Enantiomer
Forma física Solid
CAS 1268524-71-5
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H25ClN4O2S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (218.82 mM)
SMILES O=C(C[C@H]1N=C(C2=C(N3C1=NN=C3C)SC(C)=C2C)C4=CC=C(C=C4)Cl)OC(C)(C)C
Peso molecular (g/mol) 456.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 456.99
Porcentaje de pureza 98.63%