missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R-IMPP, MedChemExpress

Código de producto. p-200096393
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473338 10 mg 10 miligramos
16452726 25 mg 25 miligramos
16436067 5 mg 5 miligramos
16429876 50 mg 50 miligramos
4 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16473338

missing translation for 'mfr': Medchem Express HY101354

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.

R-IMPP (PF-00932239) is an anti-secretagogue of PCSK9 (IC50=4.8 μM), which targets the 80S ribosome to inhibit PCSK9 protein translation.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material R-IMPP
CAS 2133832-83-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H27N3O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo PF-00932239
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (256.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=NC=CC2=C1C=CC=C2)[C@H]3CNCCC3)CCC4=CC=C(OC)C=C4
Peso molecular (g/mol) 389.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.49
Porcentaje de pureza 99.36%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.