missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human Fibronectin Quantikine ELISA Kit
Descripción
The Human Fibronectin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Fibronectin in cell culture supernates (50 ul), cell lysates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), citrate plasma (10 ul), saliva (17 ul), urine (17 ul), human milk (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo del ensayo | 3.13 - 200ng/mL |
| Sensibilidad del ensayo | 0.579ng/mL |
| Analitos detectables | Fibronectin |
| ensayo | Solid Phase Sandwich ELISA |
| Conjugado | HRP |
| Reactividad cruzada | < 50% cross-species reactivity observed with species tested. < 0.5% cross-reactivity observed with available related molecules. |
| Formato del kit de inmunoensayo | 96-well Strip Plate |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernatant, Cell Lysates, Human Milk, Plasma (EDTA, Citrate, Heparin), Saliva, Serum, Urine |
| Especificidad | Natural and Recombinant Human Fibronectin and Fibronectin fragments aa 1-1908, aa 607-1265, aa 627-702. Fibronectin fragment aa 631-705 cross-reacts approximately 0.415% Fibronectin fragments aa 1266-1908, aa 1722-1811, and aa 1913-2477 are not detected in this kit. |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?