missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ VU 0422288

Descripción
VU 0422288 is a group III mGlu receptor positive allosteric modulator (EC50 values are 108, 125 and 146 nM for mGlu4, mGlu8 and mGlu7 respectively). Exhibits selectivity over a panel of 68 other GPCRs, ion channels and transporters. Potentiates mGlu7-mediated reductions in excitatory post synaptic potentials in hippocampal slices.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | VU 0422288 |
| CAS | 1630936-95-6 |
| Sinónimo | N-[3-Chloro-4-[(5-chloro-2-pyridinyl)oxy]phenyl]-2-pyridinecarboxamide |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 100mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C17H11Cl2N3O2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.19 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?