missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Porcine IFN-gamma ELISpot Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Product Features:
- Detect and quantitate individual cells secreting
- High sensitivity - ELISpot assays can measure responses with frequencies well below 1 in 100,000 cells
- No in vitro expansion of cells required
- Hig
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | IFN-gamma |
| reactividad cruzada | Pig |
| Incluye | Porcine IFN-gamma Microplate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin conjugated to Alkaline Phosphatase, Dilution Buffers, Wash Buffer Concentrate, BCIP/NBT Chromogen, Porcine IFN-gamma Positive Control |
| Cantidad | 6 placas de 96 pocillos |
| Tipo de muestra | Whole cells |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Para utilizar con (aplicación) | Detection of cytokine secreting cells, quantitative sandwich ELISA |
| Tipo de producto | Porcine IFN-gamma ELISpot Kit |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido