Learn More
R&D Systems™ MTT Cell Proliferation/Viability Assay
Código de producto. p-4830531
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2500 pruebas
5000 pruebas
Tamaño de la unidad:
2500 tests
5000 tests
18442630 5000 pruebas 5000 tests
18441610 2500 pruebas 2500 tests
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18442630
Marque: R&D Systems™ 4890050K
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Includes
MTT reagent; Detergent Reagent
Safe and reliable method minimizes the number of steps necessary to assay for proliferation rate in cultured cells
Tetrazolium compound MTT changes to from yellow to purple
MTT is added directly to the culture medium and is reduced by metabolically active cells to insoluble purple formazan dye crystals
The absorbance of the sample is read directly in the wells at an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Cantidad 5000 pruebas
Tipo de producto MTT Cell Proliferation/Viability Assay
Contenido y almacenamiento The product requires storage at 2 - 8° C and room temperature. Consult the product insert for specific storage temperatures. Do not use past expiration date.
Para utilizar con (aplicación) Minimizes steps to assay for proliferation rate in cultured cells
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.