Learn More
R&D Systems™ Mouse SP-D Quantikine ELISA Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
The Mouse SP-D Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies mouse SP-D in cell culture supernates (50 ul), tissue lysates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul).
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 kit |
| Conjugado | HRP |
| Sensibilidad del ensayo | 9.43 pg/mL |
| Intervalo del ensayo | 62.50 to 4000 pg/mL |
| Para utilizar con (aplicación) | ELISA |
| Tipo de muestra | Cell Culture Supernates (50uL), Tissue Lysates (50uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL) |
| Sinónimo | COLEC7collectin-7, collectin 7, Collectin-7, Lung surfactant protein D, PSPD, PSP-D, SFTP4, SFTP4pulmonary surfactant-associated protein D, SFTPD, SPD, SP-Dpulmonary surfactant apoprotein, surfactant protein D, surfactant, pulmonary-associated protein D, surfactant-associated protein, pulmonary 4 |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |