missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-4 ELISpot Kit
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
6 placas de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
1 set
Descripción
Includes
- Microplate
- Biotinylated Detection Antibody
- Streptavidin conjugated to Alkaline Phosphatase
- Dilution Buffers
- Wash Buffer Concentrate
- BCIP/NBT Chromogen
- Positive Control
Product Features:
- Detect and quantitate individual cells secreting
- High sensitivity - ELISpot assays can measure responses with frequencies well below 1 in 100,000 cells
- No in vitro expansion of cells required
- High-throughput - ELISpot assays use only a small number of primary cells
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | One 96-well PVDF-backed plate coated w/polyclonal Ab for human IL-4, Biotinylated detection Ab, Streptavidin-AP, Buffers, BCIP/NBT, Positive control |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Tipo de muestra | Whole Cells |
| Sinónimo | B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Para utilizar con (aplicación) | Diagnostics |
| Tipo de producto | Human IL-4 ELISpot Kit |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido