missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Human IL-4 ELISpot Kit
Descripción
Includes
- Microplate
- Biotinylated Detection Antibody
- Streptavidin conjugated to Alkaline Phosphatase
- Dilution Buffers
- Wash Buffer Concentrate
- BCIP/NBT Chromogen
- Positive Control
Product Features:
- Detect and quantitate individual cells secreting
- High sensitivity - ELISpot assays can measure responses with frequencies well below 1 in 100,000 cells
- No in vitro expansion of cells required
- High-throughput - ELISpot assays use only a small number of primary cells
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | One 96-well PVDF-backed plate coated w/polyclonal Ab for human IL-4, Biotinylated detection Ab, Streptavidin-AP, Buffers, BCIP/NBT, Positive control |
| Cantidad | 1 placa de 96 pocillos |
| Tipo de muestra | Whole Cells |
| Sinónimo | B cell growth factor 1, BCDF, B-cell stimulatory factor 1, BCGF1, BCGF-1, binetrakin, BSF1, BSF-1, IL4, IL-4B_cell stimulatory factor 1, IL4E12, interleukin 4, interleukin-4, Lymphocyte stimulatory factor 1, MGC79402, Pitrakinra |
| Contenido y almacenamiento | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Para utilizar con (aplicación) | Diagnostics |
| Tipo de producto | Human IL-4 ELISpot Kit |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?