Learn More
Flow Cytometry Permeabilization/Wash Buffer I (1X), R&D Systems™
Código de producto. 18145251
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. 18145251
Marca: R&D Systems FC005
Applications: Flow Cytometry
  • Designed for intracellular flow cytometry applications with nonconjugated or fluorochrome-conjugated antibodies
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Formulación Sodium azide 0.05%
Cantidad 250 mL
Estabilidad Upto 6 Months
Tipo de producto Permeabilization/Wash Buffer