Learn More
Flow Cytometry Human Lyse Buffer (10X), R&D Systems™
Código de producto. 18175661
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
18175661 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 18175661
Marca: R&D Systems FC002
Applications: Flow Cytometry
  • Optimized to prepare human whole blood samples or other cell preparations containing an excess of red blood cells
Applications:
Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
Formulación Human RBC's
Cantidad 50 mL
Estabilidad Upto 6 Months
Tipo de producto Lysis Buffer