missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ C 87
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
C 87 is a TNF-α inhibitor (Kd = 110 nM for hTNF-α). Inhibits TNF-α-induced cytotoxicity in L929 fibroblast cells. Attenuates inflammation and increases survival in a mouse hepatitis model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | C 87 |
| CAS | 332420-90-3 |
| Sinónimo | 3-Phenyl-1-(4-phenyl-2-thiazolyl)-1H-pyrazole-4,5-dione 4-[2-(4-chloro-3-nitrophenyl)hydrazone] |
| Cantidad | 50 mg |
| Solubilidad | Soluble to 20mM in DMSO |
| Fórmula molecular | C24H15ClN6O3S |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.93 |
| Forma física | Sólido |
| Tipo de producto | Bioactive Small Molecule |
| Pureza | >98% |
Research Use Only. Not For Human or Veterinary Use
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido