missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-BPO-27, MedChemExpress

Código de producto. 16421869
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16421869 1 mg 1 miligramo
16483847 50 mg 50 miligramos
16457716 100 mg 100 miligramos
16450368 5 mg 5 miligramos
16417908 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16421869 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19778

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (R)-BPO-27, the R enantiomer of BPO-27, is a potent, orally active and ATP-competitive CFTR inhibitor with an IC50 of 4 nM.

(R)-BPO-27, the R enantiomer of BPO-27, is a potent, orally active and ATP-competitive CFTR inhibitor with an IC50 of 4 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R)-BPO-27
CAS 1415390-47-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H18BrN3O6
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 14.28 mg/mL (26.04 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(O[C@@H](C2=CC=C(Br)O2)C3=C(N(C)C4=O)C(C(N4C)=O)=C(C5=CC=CC=C5)N36)C6=C1)O
Peso molecular (g/mol) 548.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 548.34
Porcentaje de pureza 99.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.