Learn More
(R)-(+)-alfa-Amino-gamma-butirolactona clorhidrato monohidrato, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. p-4229054 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11976191 1 g Frasco de vidrio 1 g
11986191 5 g Frasco de vidrio 5 g
2 options
Código de producto. 11976191
Marca: Thermo Scientific Acros 437570010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 104347-13-9
Fórmula molecular C4H7NO2·ClH
Peso molecular (g/mol) 155.59
Clave InChI XBKCXPRYTLOQKS-AENDTGMFSA-N
Sinónimo d-homoserine lactone hydrochloride, r-+-alpha-amino-gamma-butyrolactone hydrochloride, r-3-aminodihydrofuran-2 3h-one hydrochloride, 3r-3-aminotetrahydrofuran-2-one hydrochloride, homoserine lactone hydrochloride, 2 3h-furanone, 3-aminodihydro-, hydrochloride, 3r, r-+-a-amino-g-butyrolactone hydrochloride, pubchem14743, r-+-, a-amino-, a-butyrolactone hydrochloride, d-homoserine lactone hcl
PubChem CID 11954435
Nombre IUPAC (3R)-3-aminooxolan-2-ona; clorhidrato
SMILES C1COC(=O)C1N.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-α-Amino-γ-butyrolactone hydrochloride monohydrate
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 215.1°C to 217.1°C
Color Amarillo a marrón
Análisis elemental 29.64 to 32.12% C, 8.64 to 9.36% N
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to max. 104% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Rotación específica 30
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.59
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo, sólido o polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (R)-(+)-alpha-Amino-gamma-butyrolactone hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.