Learn More
(R)-(+)-alfa-Metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11416126
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
500 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
2.50 g
500 miligramos
11416126 0.1 g 0.10 g
11443990 500 mg 500 miligramos
11406126 2.5 g 2.50 g
3 options
Código de producto. 11416126
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B22968.77
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20445-31-2 | C10H9F3O3 | 234.17 g/mol
(R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid is widely used reagent for determination of optical purities of alcohols and amines by 1H or 19F NMR.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido (R)-(+)-alfa-metoxi-alfa-(trifluorometil)fenilacético es un reactivo ampliamente utilizado para la determinación de las purezas ópticas de alcoholes y aminas por RMN de 1H o 19F.
Solubilidad
Soluble en metanol (50 mg/1 ml).
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar lejos de agentes oxidantes, agua/humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20445-31-2
Fórmula molecular C10H9F3O3
Peso molecular (g/mol) 234.17
Número MDL MFCD00004184
Clave InChI JJYKJUXBWFATTE-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 2723917
SMILES COC(C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Punto de fusión 43°C to 45°C
Densidad 1.344
Punto de ebullición 105°C to 107°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.473
Cantidad 0.1 g
Beilstein 2215440
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6280
Sinónimo +-mtpa, unii-27o5l9t1wm, r-moshers acid, +-mosher's acid, 2r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-alpha-methoxy-alpha-trifluoromethylphenylacetic acid, r-mtpa, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, r-+-a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid, r-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenyl-propionic acid
Información de solubilidad Soluble in methanol (50mg/ 1 ml).
Rotación óptica +72° (c=2 in Methanol)
Nombre IUPAC Ácido (2R)-3,3,3-trifluoro-2-metoxi-2-fenilpropanoico
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.18
Porcentaje de pureza 99%