missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R-7050, MedChemExpress

Código de producto. 16435276
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16435276 100 mg 100 miligramos
16483046 25 mg 25 miligramos
16434368 10 mg 10 miligramos
16427087 5 mg 5 miligramos
16400697 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16435276 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY110203

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.

R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material R-7050
Forma física Solid
CAS 303997-35-5
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H8ClF3N4S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo TNF-α Antagonist III
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (65.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(C1=NN=C2N1C3=CC(Cl)=CC=C3N=C2SC4=CC=CC=C4)F
Peso molecular (g/mol) 380.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.77
Porcentaje de pureza 99.26%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.