Learn More
R-7050, MedChemExpress
Descripción
R-7050 (TNF-α Antagonist III) is a tumor necrosis factor receptor (TNFR) antagonist with greater selectivity toward TNFα.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | R-7050 |
| Forma física | Solid |
| CAS | 303997-35-5 |
| Color | Yellow |
| Cantidad | 25 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H8ClF3N4S |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | TNF-α Antagonist III |
| Información de solubilidad | DMSO : 25 mg/mL (65.66 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?