Descripción
- El R-300 cumple las expectativas más exigentes de comodidad y versatilidad
- El diseño modular permite ampliar el Rotavapor™ R-300 a un sistema totalmente integrado con una interfaz central que regula todos los componentes.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Elevación electrónica |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Velocidad | 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 220 °C |
| Pantalla | I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) |
| Incluye | F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) |
| Tipo de conjunto de vidrio | Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) |
| Tipo | Rotary Evaporator System |
| Junta cónica estándar | SJ 29/32 |