Learn More
BUCHI Sistemas R-300 con elevación electrónica: 1000 ml
Código de producto. 15455875 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Incluye:
F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C])
F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C])
Sin enfriador recirculante
Tipo de conjunto de vidrio:
Trampa en frío (el condensador y el matraz receptor están recubiertos de P+G-LT)
Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G)
Pantalla:
I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox)
I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Incluye Tipo de conjunto de vidrio Pantalla unitSize
15455875 F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15415875 Sin enfriador recirculante Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15435875 F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15511270 F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15521270 F-308: Capacidad de enfriamiento de 900 W (a 15 °C [-10 °C a +25 °C]) Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G) I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
15581260 Sin enfriador recirculante Trampa en frío (el condensador y el matraz receptor están recubiertos de P+G-LT) I-300, con frasco de Woulff (incluye VacuBox) cada uno
6 options
Código de producto. 15455875
Marca: BUCHI 11SR300211VP11
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Meets the highest expectations in convenience and versatility. Its modular design allows extension of the Rotavapor R-300 to a fully integrated system where a central interface regulates each component.
  • El R-300 cumple las expectativas más exigentes de comodidad y versatilidad
  • El diseño modular permite ampliar el Rotavapor™ R-300 a un sistema totalmente integrado con una interfaz central que regula todos los componentes.
Especificaciones
Descripción Elevación electrónica
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 1000 mL
Velocidad 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Pantalla I-300 Pro, con frasco de Woulff (incluye VacuBox)
Incluye F-305: Capacidad de enfriamiento de 550 W (a 15 °C [de -10 °C a +25 °C])
Tipo de conjunto de vidrio Vertical (el condensador y el matraz receptor tienen revestimiento P+G)
Tipo Rotary Evaporator System
Junta cónica estándar SJ 29/32