Learn More
(R)-3-(Boc-amino)-4-hidroxibutiramida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15459337
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15459337 250 mg 250 miligramos
15439337 1 g 1 g
15449337 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15459337
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52578.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1256482-94-6
Fórmula molecular C9H18N2O4
Peso molecular (g/mol) 218.253
Número MDL MFCD00270250
Clave InChI BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N
Sinónimo n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate
PubChem CID 51387393
Nombre IUPAC tert-butilo N-[(2R)-4-amino-1-hidroxi-4-oxobután-2-il]carbamato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.25
Porcentaje de pureza 97%