Learn More
Ácido (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-hidroxifenil)propiónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15429595
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15429595 250 mg 250 miligramos
15409595 1 g 1 g
15419595 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15429595
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52109.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 500788-89-6
Fórmula molecular C14H19NO5
Peso molecular (g/mol) 281.308
Número MDL MFCD03427940
Clave InChI KLIMLFKCLBBZKH-LLVKDONJSA-N
Sinónimo boc-r-3-amino-3-3-hydroxy-phenyl-propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-hydroxyphenyl propionic acid, r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-hydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, b-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-3-hydroxy-, br, pubchem24049, pubchem24051, boc-d-beta-m-tyr-oh, boc-d-?-phe 3-oh-oh, boc-d-beta-phe 3-oh-oh
PubChem CID 2761766
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(3-hidroxifenil)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-hydroxyphenyl)propionic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.31
Porcentaje de pureza 95%