Learn More
Ácido (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-clorofenil)propiónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-7034325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15459495 250 mg 250 miligramos
15439495 1 g 1 g
15449495 5 g 5 g
3 options
Código de producto. 15459495
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52003.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 500789-06-0
Fórmula molecular C14H18ClNO4
Peso molecular (g/mol) 299.751
Número MDL MFCD03427959
Clave InChI UDUKZORPLJUWTF-LLVKDONJSA-N
Sinónimo r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, boc-r-3-amino-3-3-chlorophenyl propionic acid, r-3-boc-amino-3-3-chlorophenyl propionic acid, 3r-3-tert-butoxy carbonylamino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, 3r-3-tert-butoxycarbonyl amino-3-3-chlorophenyl propanoic acid, boc-d-?-phe 3-cl-oh, boc-d-beta-phe 3-cl-oh, boc-phg 3-cl-c*ch2 oh, r-boc-3-chloro-beta-phenylalanine, boc-d-3-amino-3-3-chlorophenyl-propionic acid
PubChem CID 2761720
Nombre IUPAC ácido (3R)-3-(3-clorofenil)-3-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)O)C1=CC(=CC=C1)Cl
Specifica
Nombre del producto químico o material (R)-3-(Boc-amino)-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Punto de fusión 90°C to 92°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica +40° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 299.75
Porcentaje de pureza 98%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.