Learn More
(R)-3-Aminometil-1-Boc-piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7034861
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469307 250 mg 250 miligramos
15449307 1 g 1 g
15459307 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15469307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52561.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 140645-23-4 | C11H22N2O2 | 214.309 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140645-23-4
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.309
Número MDL MFCD03839876
Clave InChI WPWXYQIMXTUMJB-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-aminomethyl piperidine, r-n-boc-3-aminomethylpiperidine, r-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, tert-butyl 3r-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, r-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, r-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3r-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502023
Nombre IUPAC terc-butilo (3R)-3-(aminometil)piperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-3-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%