Learn More
Ácido (R)-3-amino-3-(4-cianofenil)propiónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469615
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
Código de producto. 15469615
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H52132.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 738606-24-1
Fórmula molecular C10H10N2O2
Peso molecular (g/mol) 190.202
Número MDL MFCD04113665
Clave InChI JFPLLJRLBHIJPS-SECBINFHSA-N
Sinónimo r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-4-cyano-phenyl-propionic acid, 3r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, r-3-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, h-d-b-phe 4-cn-oh, r-beta-amino-4-cyanohydrocinnamic acid, r-3-amino-3-4-cyanophenyl propanoicacid, benzenepropanoic acid, b-amino-4-cyano-, br
PubChem CID 1491713
Nombre IUPAC Ácido (3R)-3-amino-3-(4-cianofenil)propanoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(CC(=O)O)N
Spécification
Nombre del producto químico o material (R)-3-Amino-3-(4-cyanophenyl)propionic acid
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.2
Sensibilidad Air Sensitive
Porcentaje de pureza 95%
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis