Learn More
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7029472
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443567 1 g 1 g
15453567 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26937.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 188111-79-7 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
(R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine is used as an intermediate in the manufacture of various substances such as pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la (R)-(-)-3-amino-1-Boc-piperidina se utiliza como intermedio en la fabricación de diversas sustancias, como los productos farmacéuticos.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 188111-79-7
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD03094717
Clave InChI AKQXKEBCONUWCL-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-1-boc-3-aminopiperidine, r-tert-butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-3-amino-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3r-3-aminopiperidine-1-carboxylate, r-1-boc-3-amino-piperidine, r-3-amino-1-boc-piperidine, s-n-boc-3-aminopiperidine, r-3-amino-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-piperidinecarboxylic acid, 3-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, 3r, r-1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopiperidine
PubChem CID 1501974
Nombre IUPAC terc-butilo (3R)-3-aminopiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3-Amino-1-Boc-piperidine
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Rotación óptica −28° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%