missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-3,4,8,8a-tetrahidro-8a-metil-1,6(2H,7H)-naftalenediona, 98 %

Código de producto. p-7058533
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15470867 250 mg 250 miligramos
15460867 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15470867

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20058.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 100348-93-4
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00063004
Clave InChI DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8ar-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, 8ar-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8ar, r-miescher-wieland ketone, r---9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, --r-6-methylbicyclo 4.4.0 dec-1-ene-3,7-dione, r--8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h naphthalenendione, r---3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, r--8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione
PubChem CID 736070
Nombre IUPAC (8aR)-8a-metil-3,4,7,8-tetrahidro-2H-naftaleno-1,6-diona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2050425
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.