Learn More
(R)-(-)-3,4,8,8a-tetrahidro-8a-metil-1,6(2H,7H)-naftalenediona, 98 %
Código de producto. 15470867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
15470867 250 mg 250 miligramos
15460867 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 15470867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L20058.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100348-93-4
Fórmula molecular C11H14O2
Peso molecular (g/mol) 178.23
Número MDL MFCD00063004
Clave InChI DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo r---8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione, 8ar-8a-methyl-3,4,7,8-tetrahydro-2h-naphthalene-1,6-dione, 8ar-8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydronaphthalene-1,6 2h,7h-dione, 1,6 2h,7h-naphthalenedione, 3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-, 8ar, r-miescher-wieland ketone, r---9-methyl-5 10-octaline-1,6-dione, --r-6-methylbicyclo 4.4.0 dec-1-ene-3,7-dione, r--8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h naphthalenendione, r---3,4,8,8a-tetrahydro-8a-methyl-1,6 2h,7h-naphthalenedione, r--8a-methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6 2h,7h-naphthalenedione
PubChem CID 736070
Nombre IUPAC (8aR)-8a-metil-3,4,7,8-tetrahidro-2H-naftaleno-1,6-diona
SMILES CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-3,4,8,8a-Tetrahydro-8a-methyl-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
Punto de fusión 48°C to 50°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2050425
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98%