Learn More
Isotiocianato de (R)-(-)-2-octilo, 98 %
Código de producto. 15459119
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. 15459119
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L19984.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Octyl isothiocyanate
CAS 737761-97-6
Densidad 0.907
Punto de ebullición 95°C to 96°C (4 mmHg)
Fórmula molecular C9H17NS
Índice de refracción 1.4844
Número MDL MFCD04039336
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 2r-2-isothiocyanatooctane, octane,2-isothiocyanato-,-, r---2-octyl isothiocyanate
Clave InChI RXAAZXUXIQEORL-SECBINFHSA-N
SMILES CCCCCCC(C)N=C=S
Nombre IUPAC (2R)-2-isotiocianatooctano
Peso molecular (g/mol) 171.302
PubChem CID 7016325
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.31
Porcentaje de pureza 98%