Learn More
Isotiocianato de (R)-(-)-2-nonilo, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15439119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15439119 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15439119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19982.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Nonyl isothiocyanate
CAS 737000-85-0
Densidad 0.903
Fórmula molecular C10H19NS
Índice de refracción 1.483
Número MDL MFCD04039334
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo r---2-nonyl isothiocyanate, 2r-2-isothiocyanatononane
Clave InChI MQPOQQFZEYBCRM-SNVBAGLBSA-N
SMILES CCCCCCCC(C)N=C=S
Nombre IUPAC (2R)-2-isotiocianatonano
Peso molecular (g/mol) 185.329
PubChem CID 53485811
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.33
Porcentaje de pureza 96%