missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(R)-(-)-2-metil-2,4-pentanodiol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 11303576
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
11303576 250 mg 250 miligramos
11393566 1 g 1 g
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11303576

Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L14523.MD

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 99210-90-9 | C6H14O2 | 118.18 g/mol

(R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol is used as a chiral reagent. Also used as intermediate for pharmaceutical.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El (R)-(-)-2-metil-2,4-pentanodiol se utiliza como reactivo quiral. También se utiliza como intermedio para el sector farmacéutico.

Solubilidad
Completamente miscible con agua.

Notas
Higroscópico. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 99210-90-9
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00064275
Clave InChI SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 4r-2-methylpentane-2,4-diol, r---2-methyl-2,4-pentanediol, mrd, 2-methylpentan-2,4-diol, r-2-methyl-2,4-pentanediol, 1hty, r-mpd, 4-methyl-2,4-pentanediole, r---2-methyl-2,4-pentandiol, .+/-.-2-methyl-2,4-pentanediol
PubChem CID 5288845
Nombre IUPAC (4R)-2-metilpentano-2,4-diol
SMILES CC(O)CC(C)(C)O

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Densidad 0.92
Punto de ebullición 197°C
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.4275
Cantidad 250 mg
Beilstein 6051650
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Fully miscible with water.
Rotación óptica −21° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos

RUO – Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.