Learn More
Isotiocianato de (R)-(-)-2-hexilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15419129
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15419129 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15419129 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20066.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Hexyl isothiocyanate
CAS 737000-95-2
Densidad 0.91
Fórmula molecular C7H13NS
Número MDL MFCD05664053
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo r---2-hexyl isothiocyanate, 2r-2-isothiocyanatohexane, unii-2f4oc17k3g component
Clave InChI GCZWLZBNDSJSQF-SSDOTTSWSA-N
SMILES CCCCC(C)N=C=S
Nombre IUPAC (2R)-2-isotiocianatohexano
Peso molecular (g/mol) 143.248
PubChem CID 6992591
Formula Weight (peso de la fórmula) 143.25
Porcentaje de pureza 95%