Learn More
Ácido (R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propiónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15447396
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447396 250 mg 250 miligramos
15427396 1 g 1 g
15437396 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15447396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H62403.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido (R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propiónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131570-56-4
Fórmula molecular C23H26N2O6
Peso molecular (g/mol) 426.469
Número MDL MFCD00236844
Clave InChI MVWPBNQGEGBGRF-LJQANCHMSA-N
Sinónimo boc-d-dap fmoc-oh, boc-n3-fmoc-d-2,3-diaminopropionic acid, r-3-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-tert-butoxycarbonyl amino propanoic acid, n-boc-n'-fmoc-d-2,3-diaminopropionic acid, boc-d-dpr fmoc-oh, ambotzbaa1031, boc-d-dapa fmoc-oh, pubchem14750, rarechem bk pt 0245, boc-d-dapa fmoc-oh.solvent
PubChem CID 2755948
Nombre IUPAC ácido (2R)-3-(9H-fluoren-9-ilmetoxicarbonilamino)-2-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]propanoico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-(Boc-amino)-3-(Fmoc-amino)propionic acid
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 426.46
Porcentaje de pureza 95%