Learn More
(R)-(-)-2-Aminooctano, ChiPros™ + 99 %, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11334216
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11334216 1 g 1 g
11344216 5 g 5 g
11354216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11334216 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19308.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34566-05-7
Fórmula molecular C8H19N
Peso molecular (g/mol) 129.247
Número MDL MFCD01091017
Clave InChI HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo r-2-aminooctane, r-2-octylamine, 2r-2-octanamine, 2-octanamine, 2r, r---2-aminooctane, unii-rjm666k1lk, 2r-octan-2-amine, rjm666k1lk, l-2-aminooctane, --2-octylamine
PubChem CID 2734519
Nombre IUPAC (2R)-octan-2-amina
SMILES CCCCCCC(C)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-2-Aminooctane
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.77
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.4235
Cantidad 1 g
Número UN UN2734
Beilstein 1719320
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.25
Porcentaje de pureza ≥99%