Learn More
(R)-(-)-2-aminobutano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Descripción
(R)-(-)-2-Aminobutane is a chiral amine plays an important role in pharmaceutical chemistry and in organic synthesis as chiral auxiliary, which is used to determine the enantiomeric excess (ee).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(-)-2-aminobutano es una amina quiral desempeña un papel importante en la química farmacéutica y en la síntesis orgánica como auxiliar quiral, que se utiliza para determinar el exceso enantiomérico (ee).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruro ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
El (R)-(-)-2-aminobutano es una amina quiral desempeña un papel importante en la química farmacéutica y en la síntesis orgánica como auxiliar quiral, que se utiliza para determinar el exceso enantiomérico (ee).
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con ácidos, cloruro ácido, anhídridos ácidos, agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (R)-(-)-2-Aminobutane |
Densidad | 0.722 |
pH | 12.3 |
Punto de ebullición | 63°C |
Temperatura de inflamación | −19°C (−2°F) |
Olor | Amine-like |
Índice de refracción | 1.393 |
Cantidad | 250 mg |
Número UN | UN2733 |
Beilstein | 1718760 |