Learn More
(R)-2-Amino-1-difenilfosfino-3-metilbutano, + 97 %
Código de producto. 15405416
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15405416 250 mg 250 miligramos
15495406 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15405416 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60004.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1400149-69-0
Fórmula molecular C17H22NP
Peso molecular (g/mol) 271.34
Número MDL MFCD17013992
Clave InChI ZZLCXURCZWQECA-AGDOHHJYNA-N
Sinónimo r-1-diphenylphosphino-2-amino-3-methylbutane, r-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butanamine, 2r-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butanamine, 2r-2-amino-3-methylbutyl diphenylphosphane, r-1-diphenylphosphino-3-methyl-2-butylamine, r-1-diphenylphosphino-3-methylbutan-2-amine, r-2-amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
PubChem CID 72376444
Nombre IUPAC (2R)-1-difenilfosfanil-3-metilbutan-2-amina
SMILES CC(C)[C@@H](N)CP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-2-Amino-1-diphenylphosphino-3-methylbutane
Densidad 1.049
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.597
Cantidad 250 mg
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.34
Porcentaje de pureza ≥97%