Learn More
(R)-(+)-2,2'-Bis(difenilfosfino)-1,1'-binaftilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15413257
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
15413257 5 g 5 g
15423257 250 mg 250 miligramos
11440238 1 g 1 g
3 options
Código de producto. 15413257
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23785.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 76189-55-4 | C44H32P2 | 622.69 g/mol
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthy is used as a chiral ligand for metal mediated asymmetric catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (R)-(+)-2,2′-bis(difenilfosfino)-1,1′-binaftilo se utiliza como ligando quiral para la catálisis asimétrica mediada por metales.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76189-55-4
Fórmula molecular C44H32P2
Peso molecular (g/mol) 622.69
Número MDL MFCD00010805
Clave InChI MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo binap, r-+-2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, s-binap, s---binap, s---2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthyl, r-+-binap, r-binap, rac-binap, 2,2'-bis diphenylphosphino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 634876
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Punto de fusión 239°C to 241°C
Cantidad 5 g
Beilstein 4914063
Índice Merck 14,1223
Rotación óptica +230° (c=0.3 in Toluene)
Nombre IUPAC [1-(2-difenilfosfanilnaftalen-1-il)naftalen-2-il]-difenilfosfano
Formula Weight (peso de la fórmula) 622.69
Porcentaje de pureza 98%