Learn More
R-10015, MedChemExpress
Código de producto. p-200098377
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16484908 10 mg 10 miligramos
16471157 50 mg 50 miligramos
16407667 5 mg 5 miligramos
16405696 100 mg 100 miligramos
4 options
Código de producto. 16484908
Marca: Medchem Express HY120097
MedChemExpress R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.
R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material R-10015
Forma física Solid
CAS 2097938-51-5
Color Pink
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClN6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (152.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2NC(C3CCN(C4=C5C(NC=C5Cl)=NC=N4)CC3)=NC2=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 410.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.86
Porcentaje de pureza 98.89%