missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R-10015, MedChemExpress

Código de producto. 16407667
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16407667 5 mg 5 miligramos
16484908 10 mg 10 miligramos
16471157 50 mg 50 miligramos
16405696 100 mg 100 miligramos
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16407667

Marke: Medchem Express HY120097

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.

R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material R-10015
Forma física Solid
CAS 2097938-51-5
Color Pink
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClN6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (152.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2NC(C3CCN(C4=C5C(NC=C5Cl)=NC=N4)CC3)=NC2=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 410.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.86
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.