missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R-10015, MedChemExpress

Código de producto. 16405696
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16405696 100 mg 100 miligramos
16484908 10 mg 10 miligramos
16471157 50 mg 50 miligramos
16407667 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16405696 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY120097

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.

R-10015, a broad-spectrum antiviral compound for HIV infection, acts as a potent and selective inhibitor of LIM domain kinase (LIMK) and binds to the ATP-binding pocket, with an IC50 of 38 nM for human LIMK1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material R-10015
Forma física Solid
CAS 2097938-51-5
Color Pink
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClN6O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Información de solubilidad DMSO : 62.5 mg/mL (152.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=CC=C2NC(C3CCN(C4=C5C(NC=C5Cl)=NC=N4)CC3)=NC2=C1)OC
Peso molecular (g/mol) 410.86
Formula Weight (peso de la fórmula) 410.86
Porcentaje de pureza 98.89%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.