Descripción
- Rotavapor R-100
- Nivel de entrada Rotavapor™
- Satisface las necesidades esenciales de evaporación y cumple los estándares de alta calidad de BUCH’s.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Sin revestimiento protector |
| Tensión | 220/240 V |
| Capacidad (métrico) | 5000 mL |
| Velocidad | 280 rpm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De ambiente a 95 °C |
| Incluye | F-100, fija de 10 °C |
| Tipo de conjunto de vidrio | Vertical |
| Junta cónica estándar | SJ 29/32 |