Learn More
BUCHI Sistema R-100
Código de producto. 15324906 Tienda Buchi Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Revestimiento de seguridad
Sin revestimiento protector
Incluye:
F -105, de -10 °C a 25 °C
F-100, fija de 10 °C
Sin enfriador recirculante
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Descripción Incluye unitSize
15324906 Sin revestimiento protector Sin enfriador recirculante cada uno
15303745 Revestimiento de seguridad Sin enfriador recirculante cada uno
15344906 Sin revestimiento protector F-100, fija de 10 °C cada uno
15364906 Sin revestimiento protector F -105, de -10 °C a 25 °C cada uno
15354906 Revestimiento de seguridad F-100, fija de 10 °C cada uno
5 options
Código de producto. 15324906
Marca: BUCHI 11100C1001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Entry level Rotavapor to meet the essential needs in evaporation and BUCHI’s high quality standards.
  • Rotavapor R-100
  • Nivel de entrada Rotavapor™
  • Satisface las necesidades esenciales de evaporación y cumple los estándares de alta calidad de BUCH’s.
Especificaciones
Descripción Sin revestimiento protector
Tensión 220/240 V
Capacidad (métrico) 5000 mL
Velocidad 280 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) De ambiente a 95 °C
Incluye Sin enfriador recirculante
Tipo de conjunto de vidrio Trampa de frío
Junta cónica estándar SJ 29/32