Learn More
(R)-(+)-1-(4-Metoxifenil)etilamina, ChiPros + 99 %, + 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11362997
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11362997 1 g 1 g
11372997 5 g 5 g
11382997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11362997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16321.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (R)-(+)-1-(4-metoxifenil)etilamina se usa en las reacciones de adición de Michael diaestereo y enantioselectivas. El tiazol se ha preparado a partir de (R)-(+)-1-(4-metoxifenil)etilamina.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, aire, dióxido de carbono.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22038-86-4
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00671659
Clave InChI JTDGKQNNPKXKII-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo r-+-1-4-methoxyphenyl ethylamine, r-1-4-methoxyphenyl ethylamine, r-1-4-methoxyphenyl ethanamine, 1r-1-4-methoxyphenyl ethanamine, r-+-4-methoxy-alpha-methylbenzylamine, s-4-methoxy-alpha-methylbenzylamine, r +-1-4-methylphenyl ethylamine, pubchem9920, ksc496q8b, rm+-1-4-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 641449
Nombre IUPAC (1R)-1-(4-metoxifenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(+)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Punto de fusión <-20°C
Densidad 1.02
pH 11
Punto de ebullición 65°C (0.38 mmHg)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.533
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2413029
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (10g/L).
Rotación óptica +34° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥99%