Learn More
(R)-(-)-1-(4-Clorofenil)isocianato de etilo, 97 %
Código de producto. 15420867
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15420867 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15420867 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19974.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (R)-(-)-1-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
CAS 737000-80-5
Densidad 1.208
Cantidad 1 g
Índice de refracción 1.594
Fórmula molecular C9H8ClNS
Número MDL MFCD04039326
Número UN UN2922
Sinónimo r---1-4-chlorophenyl ethyl isothiocyanate, 1-chloro-4-1r-1-isothiocyanatoethyl benzene
Clave InChI BQJKNZREKDQMQA-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(N=C=S)C1=CC=C(Cl)C=C1
Nombre IUPAC 1-cloro-4-[(1R)-1-isocianato de etilo]benceno
Peso molecular (g/mol) 197.68
PubChem CID 7016319
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.69
Porcentaje de pureza 97%